Kluczowe dokumenty
11585550910
Roche
PCR DIG Labeling Mix
solution, suitable for PCR
Synonim(y):
znakowanie kwasów nukleinowych
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 2 x 25 assays (100 ul final reaction volume)
opakowanie
pkg of 500 μL (2 x 250 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
PCR: suitable
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
When using higher concentrations of DIG-deoxyuridinetriphosphate (dUTP) what is supplied with the PCR DIG Labeling Mix, the yield of the PCR product may be reduced, but however, the label intensity and the molecular weight of the PCR product is increased.
Zastosowanie
PCR DIG Labeling Mix has been used in the preparation of digoxigenin-labeled riboprobes during the in vitro transcription step.
Jakość
Postać fizyczna
Inne uwagi
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.