Kluczowe dokumenty
10102547001
Roche
AMP-PNP
Adenylyl-imidodiphosphate
Synonim(y):
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate, β,γ-Imidoadenosine 5′-triphosphate lithium salt hydrate, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], Adenylyl imidodiphosphate lithium salt hydrate, App(NH)p
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mr 506.2 (ANP-PNP)
Mr 529.9 (AMP-PNP-Li4)
opakowanie
pkg of 25 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
AMP-PNP has been used for two-motor fluorescence assay.
Cechy i korzyści
88% AMP-PNP (from N), 4.5% lithium, 6% water
Jakość
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1