Merck
04942086001
Roche
® I (neutralna proteaza, stopień I)
lyophilized, ≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5)), optimum pH 6.0-8.5
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Bacillus polymyxa
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
≥10 units/mg protein (20 U/vial (37 °C, casein as substrate, pH 7.5))
opakowanie
pkg of 10 × ~2 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
0.6-2.4 U/mL
metody
tissue processing: suitable
kolor
white
optymalne pH
6.0-8.5
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
life science and biopharma
sample preparation
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dispase jest neutralną, szybko działającą, delikatną proteazą, która oddziela nienaruszony naskórek od skóry właściwej. Oddziela również hodowane nienaruszone komórki nabłonkowe od podłoża. Rozszczepia strefę błony podstawnej i pozostawia nienaruszone komórki nabłonkowe.
Specyficzność
Dispase® jest niespecyficzną metaloproteazą.
Zastosowanie
Dispase® jest stosowany do przygotowywania komórek z wielu różnych tkanek i narządów. Enzym okazał się być szybkim, skutecznym, a jednocześnie delikatnym środkiem do rozbijania macierzy zewnątrzkomórkowej tkanek w celu uwolnienia pojedynczych komórek do hodowli komórkowej (pierwotna hodowla komórkowa) lub zbierania komórek już w hodowli w celu przeniesienia na nowe podłoże (hodowla wtórna). Ponadto jest stosowany w celu zapobiegania niepożądanemu zlepianiu się komórek hodowanych w zawiesinie.
Cechy i korzyści
  • Szybki, skuteczny, ale delikatny środek, który uwalnia nienaruszone komórki
  • Utrzymuje integralność błony komórkowej
  • Źródło inne niż ssaki - wolne od zanieczyszczeń mykoplazmą i wirusami zwierzęcymi
  • Niezwykle stabilny na wpływ temperatury, pH i interferencję składników surowicy
  • Łatwa inaktywacja przez środki chelatujące lub rozcieńczenie
  • Zapewnia wyższą aktywność i wygodę
Zawartość
10 fiolek po około 2 mg każda (= 20U/fiolkę).
Charakterystyka techniczna
Aktywność enzymu: =10U/mg (+37°C, kazeina jako substrat, pH 7,5)
Inhibitory: EDTA, EGTA, Hg2+, inne metale ciężkie. Dispaza nie jest hamowana przez surowicę.
Definicja jednostki
Jedna jednostka to aktywność enzymu, która uwalnia z kazeiny aminokwasy i peptydy Folin-dodatnie odpowiadające 1 μmol (181 μg) tyrozyny w ciągu 1 minuty w warunkach testu (pH 7,5, +37 °C).
Praktyczne porównanie jednostek RAS dyspazy® z tymi cytowanymi w literaturze japońskiej (gdzie stężenia od 1000 do 2000 jednostek dyspazy® / ml nie są rzadkością) sugeruje, że jedna jednostka dyspazy Roche Applied Science® I odpowiada około 416 japońskim jednostkom dyspazy®.
Jedna jednostka dyspazy Roche Applied Science® odpowiada 181 jednostkom proteazy (PU) mierzonym jako uwalnianie aminokwasów równoważnych 1 μg tyrozyny na minutę i ml przy pH 7,5 i +37 °C.
Postać fizyczna
biały liofilizat, przed liofilizacją przefiltrowany przez membranę o wielkości porów 0,2 μm
Uwaga dotycząca przygotowania
Aktywator: Optymalne stężenie Ca2+ wynosi 2 mM. Preparaty enzymatyczne zawierają wystarczającą ilość Ca2+ dla optymalnej aktywności.
Stężenie robocze: 0,6 do 2,4 U/ml
Roztwór roboczy: Przygotowanie roztworu podstawowego i roboczego:
Aby przygotować roztwór podstawowy o stężeniu 10 mg/ml, rozpuścić liofilizowany enzym Dispase® I w soli fizjologicznej buforowanej HEPES (50 mM HEPES/KOH pH 7,4, 150 mM NaCl). Aby wytworzyć roztwór roboczy, rozcieńczyć powyższy roztwór podstawowy pożywką hodowlaną dla wyizolowanych komórek, w końcowym stężeniu od 0,6 do 2,4 U/ml. Należy pamiętać, że stężenia wyższe niż 2,4 U/ml nie są zalecane. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przefiltrować roztwór roboczy za pomocą membrany filtracyjnej 0,22 μm.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): -15 do -25 °C
Odtworzony roztwór podstawowy jest stabilny w temperaturze od 2 do 8 °C przez 2 tygodnie. W przypadku przechowywania do 2 miesięcy, roztwór podstawowy należy zamrozić w podwielokrotnościach. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Roztwór roboczy rozcieńczony PBS jest stabilny w temperaturze od 2 do 8 °C przez 3 dni.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8 °C. (Przechowywać w suchym miejscu!)
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Informacje prawne
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arvydas Maminishkis et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (45)(45), doi:10-doi:10 (2010-11-19)
We have developed a cell culture procedure that can produce large quantities of confluent monolayers of primary human fetal retinal pigment epithelium (hfRPE) cultures with morphological, physiological and genetic characteristics of native human RPE. These hfRPE cell cultures exhibit heavy
Katrin Hack et al.
PloS one, 7(5), e37097-e37097 (2012-05-19)
We have previously shown that peroxisome proliferator activating receptor ß/δ (PPAR β/δ is overexpressed in psoriasis. PPAR β/δ is not present in adult epidermis of mice. Targeted expression of PPAR β/δ and activation by a selective synthetic agonist is sufficient
Monika Haemmerle et al.
Diabetes, 62(7), 2509-2529 (2013-02-21)
Type 2 diabetes is associated with microvascular damage that causes frequent infections in the skin and chronic ulcers as a result of impaired wound healing. To trace the pathological changes, we performed a comprehensive analysis of lymphatic vessels in the
K S Stenn et al.
The Journal of investigative dermatology, 93(2), 287-290 (1989-08-01)
Dispase, a neutral protease isolated from culture filtrates of Bacillus polymyxa, has proven to be a rapid, effective, but gentle agent for separating intact epidermis from the dermis and intact epithelial sheets in culture from the substratum. In both cases
Produkty
Enzyme Explorer Key Resource: Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
Powiązane treści
Kolagenazy, enzymy rozkładające natywny kolagen, który utrzymuje tkanki zwierzęce razem, są wytwarzane przez różne mikroorganizmy i wiele różnych komórek zwierzęcych.