Key Documents
04743784001
Roche
GC-RICH PCR System, dNTPack
suitable for PCR, hotstart: no, Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
Synonim(y):
GC-rich PCR
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for ≤50 reactions
Właściwości
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart: no
opakowanie
pkg of 100 U
producent / nazwa handlowa
Roche
Parametry
72 °C optimum reaction temp.
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opis ogólny
Zastosowanie
The GC-RICH PCR System, dNTPack may also be used in standard PCR applications, providing improved results (higher yield, higher accuracy) over Taq DNA Polymerase alone.
Cechy i korzyści
- Ease access to difficult templates:-
- Reagents, the GC-RICH Resolution Solution and PCR Grade Water are provided.
- Amplify DNA fragments up to 5 kb.
- Cost-effective:-
Opakowanie
Jakość
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
- GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
- GC-RICH Resolution Solution 5 M
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- Water, PCR Grade
- PCR Nucleotide Mix
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash