Kluczowe dokumenty
WHA1450125
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 50
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241776, filter paper, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1450-125
Whatman Article No. 28418083 (US reference)
Parametry
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Średnica
125 mm
grubość
0.12115 μm
popiół
≤0.015%
wielkość porów
2.7 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The maximum ash content of these filter paper grades is intermediate between ashless and qualitative grades. They are particularly suitable for Büchner filtrations where it is desirable to recover the precipitate from the filter surface after filtration. Other characteristics include high wet strength and chemical resistance which are similar to the acid hardened ashless filter papers.
Grade 50: 2.7 μm (slow filter paper)
Retention of very fine crystalline precipitates. The thinnest of all Whatman filter papers. Slow flow rate. Hardened and highly glazed surface. This finish also keeps the paper free from loose surface fibers. Highly suitable for qualitative or quantitative filtrations requiring vacuum assistance on Büchner or 3-piece filter funnels. Very strong when wet. Will withstand wet handling and precipitate removal by scraping. In the electronics industry, the virtual absence of fiber shedding is utilized in carriers for integrated circuits.
Cechy i korzyści
  • Cieńsza konstrukcja filtra (średnia grubość 115 µm) niż w przypadku większości bibuł filtracyjnych Büchner
  • Nominalna retencja cząstek 2,7 µm
  • Niskie prędkości przepływu (prędkość filtracji Herzberga 2685 s)
  • Wysoka czystość i niska zawartość popiołu (maksymalnie 0,015% popiołu)
  • Obrobione kwasem dla wysokiej wytrzymałości na mokro i odporności chemicznej
  • Utwardzony, aby zminimalizować rozdrabnianie włókien
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)