Kluczowe dokumenty
ZSQ240CTT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ Cleaning Tool
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Opis ogólny
To learn how Milli-Q® SQ 2Series water systems work and read a full overview, visit our dedicated page.
The Milli-Q® SQ Cleaning Tool is a specially dedicated tool for the sanitization of the Milli-Q® SQ/SR production station and its Milli-Q® SQ Switch Tank. It uses chlorine tablets, such ROProtect C or EfferSan (not included) for the sanitization process. There is a specific procedure to be followed for the usage of this tool.
Komponenty
The indicated price currently corresponds to the above catalog number only; it is subject to change at any time without notice. This catalog number does not include ROProtect C and EfferSan Effervescent Chlorine tablets.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.