Kluczowe dokumenty
XX4404704
Millipore
Wspornik ciśnienia wstecznego z powłoką SS PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Średnica
47 mm
Opis ogólny
Zastosowania:
Filtry liniowe ze stali nierdzewnej są powszechnie stosowane do filtracji gazów lub cieczy przy ciśnieniu wlotowym od 20 do 700 barów. Ciśnienie różnicowe zależy od typu zastosowanego filtra. Wszystkie uchwyty filtrów mogą być sterylizowane w autoklawie (dostępne w rozmiarach 25 mm i 47 mm).
Uchwyt filtra XX4404700 jest wyposażony w ekran podtrzymujący ciśnienie wsteczne. Można go sterylizować w autoklawie z filtrem na miejscu, jeśli używane są sita wsporcze pokryte PTFE, XX4404702 i XX4404704.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 i 00907P to części zamienne do uchwytu filtra XX4404700.
Uchwyt filtra XX4504700 może być wyposażony w ekran podtrzymujący filtr, XX4504704, w celu ochrony filtra przed ciśnieniem wstecznym.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 i XX45047RK to części zamienne do uchwytu filtra XX4504700.
Części zamienne do uchwytu filtra 25 mm SS są dostępne jako zestaw o numerze katalogowym XX45025RK, który obejmuje: (3) śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, (3) o-ringi Buna-N poddane obróbce LCR (2-018), (1) sito podtrzymujące ze stali nierdzewnej, (1) klucz imbusowy.