Key Documents
XF2004710
Millipore
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
metody
vacuum filtration: suitable
Wysokość
15.6 cm
Średnica
6.2 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9 cm2
pojemność lejka
100 mL
dopasowywanie
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Zasada
Vacuum
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13