Kluczowe dokumenty
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.5 mL Sample Volume
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonim(y):
Centrifuge filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 5 μL
producent / nazwa handlowa
Ultrafree®
Parametry
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
45 mm
Średnica
10.6 mm
powierzchnia filtracyjna
0.2 cm2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.65 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: DVPP
Filter Type: Microfiltration
Zastosowanie
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 0.5 mL volume, non-sterile
Fixed-angle microfuge rotor w/maximum 12,000 x g
Postać fizyczna
Color Code: Purple
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany