UFC40HV
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonim(y):
Filtr wirówki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 10 μL
producent / nazwa handlowa
Ultrafree®
Parametry
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
metody
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Długość
77 mm
Średnica
16.3 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność robocza
4 mL
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation