Kluczowe dokumenty
TT-10L-BK
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma przeciwciała
unpurified
Poziom jakości
klon
monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 10 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3