Kluczowe dokumenty
SYMBSCA01
Millipore
Steritest® Walizka transportowa Symbio
Portable Shipping Case for Steritest® Symbio Pumps
Synonim(y):
Obudowa pompy izolatora, Przenośne etui, Walizka transportowa
About This Item
Kod UNSPSC:
23151818
NACRES:
JA.12
Materiały
polyethylene (Foam)
polypropylene copolymer case
producent / nazwa handlowa
Steritest®
dł. × szer. × wys.
630 mm × 492 mm × 352 mm
Zastosowanie
pharmaceutical
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
Opis ogólny
Walizka transportowa Steritest® Symbio jest przeznaczona do bezpiecznego i wygodnego transportu pompy Steritest® Symbio, np. w celu corocznej konserwacji. Jest kompatybilny ze wszystkimi pompami Steritest® Symbio.
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany