1.46334
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 or 30 bottles
Synonim(y):
Bulion kazeinowo-sojowy, Bulion sojowy Tryptone, CASO, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth acc EP+USP
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
opis
For the microbiological examination of non-sterile products
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
opakowanie
box of 6 or 30 bottles
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
pojemność butelki
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pojemność
275 mL
pH
7.3
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.