1.46380
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 10 bottles
Synonim(y):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, TSB
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
opis
For the detection of aerobic bacteria and fungi
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
box of 10 bottles
single packed of
pojemność butelki
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2