SX1320R
Zestaw do rozlewania, zestaw do wymiany substancji żrących
SpillSolv®
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
Polecane produkty
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
SpillSolv
Informacje prawne
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1