SX1310R
Zestaw do wycieków, zestaw do wymiany kwasów
SpillSolv®
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
Polecane produkty
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Komponenty
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
Informacje prawne
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2