SX1310
Zestaw do rozlewania płynnych kwasów
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
Polecane produkty
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
SpillSolv
Komponenty
6 x 1kg SpillSolv Acid Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups, and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2