Kluczowe dokumenty
SX0665
Supelco
Azotyn sodu
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-555-9
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
rozpuszczalność
820 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Test: 97,0% min
Wapń (Ca): 0.01% max
Chlorek (Cl): 0.005% max
Metale ciężkie (jako Pb): 0.001% max
Substancje nierozpuszczalne: 0.01% max
Żelazo (Fe): 0.001% max
Potas (K): 0.005% max
Siarczan (SO4): 0.01% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3