Kluczowe dokumenty
SX0445
Supelco
Dwuwodny cytrynian sodu
Synonim(y):
Kwas cytrynowy, sól trójsodowa, dwuwodzian
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99.0-101.0% (acidimetric)
Poziom jakości
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Iron (Fe)
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.003% Ammonium (NH4)
≤0.004% Sulfate (SO4)
≤0.005% Calcium (Ca)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
rozpuszczalność
720 g/L
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
kryształy GR ACS
Komentarz do analizy
Amon (NH4):0,003% max
Oznaczenie (kwasomierz):99,0-101,0%
Wapń (Ca):0,005% max
Chlorek (Cl):0,001% max
Metale ciężkie (jak Pb):0.0005% max
Substancje nierozpuszczalne:0.005% max
Żelazo (Fe):0.0005% max
Siarczan (SO4):0.004% max
pH (5%, woda, 25°C):7.5-9.0
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jared A Mereness et al.
The American journal of pathology, 190(2), 426-441 (2019-12-16)
Collagen VI (COL6) is known for its role in a spectrum of congenital muscular dystrophies, which are often accompanied by respiratory dysfunction. However, little is known regarding the function of COL6 in the lung. We confirmed the presence of COL6