Key Documents
SX0355
Supelco
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Sodium Borate, Decahydrate, Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
215-540-4
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.213 hPa ( 20 °C)
Próba
99.5-105.0%
Postać
crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
kolor
white
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
rozpuszczalność
49.74 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Komentarz do analizy
Assay99.5-105.0%Calcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystals/granulesHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 0.01 m solution at 25°C9.15-9.20
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)