Kluczowe dokumenty
SX0075
Supelco
Piasek
Standard, washed and dried
Synonim(y):
Sand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101503
Numer indeksu EC:
238-878-4
Formularz
granular
zanieczyszczenia
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
kolor
beige
wielkość cząstki
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.015%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nie jest przeznaczony do zastosowań GC lub LC
Komentarz do analizy
Chlorek (Cl): 0,015% max
Kolor: Beżowy
Opis: Aby przejść test
Postać: Granulki
Substancje rozpuszczalne (w HCl): 0,2% max
Substancje lotne: 0,2% max