SV06A25NB6
Multimedia Durapore® 0.5/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.22 μm
Synonim(y):
Multimedia Durapore® 0.5 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 25
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
4.0 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
3.9 cm (1.52 in.)
Szerokość
1.21 in.
Średnica
3.1 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.5 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
After sterilization and a controlled water flush of 35 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3