Kluczowe dokumenty
ST1543
Sigma-Aldrich
Anti-GHR Mouse mAb (3A12)
liquid, clone 3A12, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Growth Hormone Receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A12, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHR(2690)
Opis ogólny
Anti-GHR, mouse monoclonal, clone 3A12, recognizes the GHR protein in HeLa cells. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the GHR protein.
Recognizes the GHR protein in HeLa cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 19-119 of human GHR, expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:50)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)