ST1521
Mysz anty-ULK1 mAb (2H8)
liquid, clone 2H8, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Unc-51-Like Kinase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ULK1(8408)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Ludzka tkanka okrężnicy