SNAP2FRMB01
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holding Frame
Frame ensures membrane is horizontal allowing uniform Antibody distribution. The flat profile allows for compact space allocation for storage, shipping & waste management.
Synonim(y):
Ramka przytrzymująca MultiBlot, Ramka przytrzymująca dla blotów, SNAP id Frame
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holding Frame (single pack), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SNAP id®
metody
western blot: suitable
kompatybilność
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13