SLLHH13
Millex™ hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonim(y):
Jednorazowy filtr strzykawkowy, filtr strzykawkowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21.1 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
pojemność
10 mL
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
SLCRX13NK replaces SLLHH13NK
Charakterystyka techniczna