SLFG55010
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG Vent Filter, Millex-FG vent filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Millex®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Średnica
50 mm
powierzchnia filtracyjna
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
macierz
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Cechy i korzyści
- 50 mm Millex® units ideal for vacuum line protection
- All Millex® Hydrophobic PTFE units are bi-directional inflow