SLAAR33SB
Millex™ MCE syringe filter
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.8 μm MCE syringe filter, MF-Millipore™ MCE syringe filter, Millex-AA syringe filter, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex™
okres trwałości
3 yr
Właściwości
hydrophilic
Parametry
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
45 °C max. temp.
metody
sterile filtration: suitable
Średnica
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
pojemność
100 mL
kolor
blue
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.8 μm
moc wejściowa
aqueous solution(s)
tissue culture medium
punkt pęcherzykowania
≥14 psi, water
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The filter′s bidirectional support allows filtering aqueous solutions in both forward and backward directions.
- It effectively removes microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the rated pore size.
- These filters are single-use, non-pyrogenic, and non-toxic.
- Contains no natural latex rubber
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3