Kluczowe dokumenty
SK1M011W01
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Filter
NMWCO 10 kDa
Synonim(y):
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polyethersulfone
Poziom jakości
jakość
400
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
Matryca
Biomax®
wielkość porów
10 kDa NMWCO
Opis ogólny
Device Configuration: Mini Cassette
Cechy i korzyści
Type C screen (coarse screen)
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informacje prawne
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2