Kluczowe dokumenty
SCT062
Sigma-Aldrich
BioTracker Cys Hcy GSH Potrójny barwnik do żywych komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.32
typ
for cell culture
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
cell based assay: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Zastosowanie
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Jakość
Purity: ≥ 98% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 435.93 g/mol
Właściwości fizyczne
435,93 g/mol
Postać fizyczna
Liofilizowany
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać 12110 Cys Hcy GSH Triple Live Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać zawartość na dnie fiolki.
Informacje prawne
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1