SCT069
Barwnik do żywych komórek BioTracker ATP-LW
Live cell imaging dye for simultaneous visualization of cellular Adenosine-5′-Triphosphate (ATP) and peroxynitrite (ONOO-).
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Formularz
lyophilized
Zastosowanie
cell analysis
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Adenozyno-5'-trifosforan (ATP) odgrywa istotną rolę w regulacji ruchu komórek, neurotransmisji i kanałów jonowych. Zakłócenie homeostazy ATP może wywoływać choroby, w tym niedokrwienie, chorobę Parkinsona i hipoglikemię. Nadtlenoazotyn (ONOO-) jest wysoce reaktywną formą azotu o niezwykle krótkim biologicznym okresie półtrwania. ONOO- jest znany ze swoich szkodliwych skutków, powodując nieodwracalne uszkodzenia szeregu celów biologicznych, takich jak lipidy, białka i kwasy nukleinowe. W rezultacie ONOO- jest związany z chorobami takimi jak zapalenie, rak, miażdżyca, uraz niedokrwienno-reperfuzyjny i choroby neurodegeneracyjne. Barwnik BioTracker ATP-LW do żywych komórek jest podwójną sondą do wykrywania i obrazowania ATP i nadtlenoazotynu w żywych komórkach. Barwnik nie reagował na obecność innych reaktywnych form azotu/tlenu, takich jak H2O2 i HClO. Jednakże, ADP (adenozynodifosforan) i CTP (cytozyno-5′-trifosforan) indukowały wzmocnienie fluorescencji. Uwaga: Barwnik BioTracker ATP-LW jest stabilny w DMSO, ale niestabilny w wodzie i roztworze wodnym. Przygotuj roztwór roboczy i użyj go natychmiast. Właściwości spektralne do wykrywania ATP: Wzbudzenie: 450 nm Emisja: 550 nm Do wykrywania nadtlenoazotynu: Wzbudzenie: 520 nm Emisja: 586 nm Kategoria badawcza: Zapalenie Barwnik żywych komórek
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3