SCR011
Linia komórkowa B6-białych mysich komórek ES
The generation of gene-modified mice, created by homologous recombination in embryonic stem (ES) cells, has become a fundamental tool for analyzing gene function.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
B6-White
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Warunki transportu
liquid nitrogen
Opis ogólny
Generowanie myszy zmodyfikowanych genowo, stworzonych przez homologiczną rekombinację w embrionalnych komórkach macierzystych (ES), stało się podstawowym narzędziem do analizy funkcji genów. Wykazano, że wpływ tła genetycznego na fenotyp jest ważnym czynnikiem przy wyborze modelu myszy. Co więcej, czas wymagany do osiągnięcia statusu kongenicznego, który może wynosić 18-24 miesięcy, dodatkowo stymuluje zapotrzebowanie na celowanie w czyste szczepy wsobne, w tym myszy C57BL/6 (B6).
Linia komórek B6-White Murine ES firmy Millipore jest pierwszą komercyjnie dostępną linią albinotyczną C57BL/6 tyrc-2J, która pozwala na szybkie określenie koloru sierści w celu skutecznego chimeryzmu w szczepie myszy C57BL/6. Kiedy komórki B6-White ES są wstrzykiwane do blastocyst C57BL/6, myszy chimeryczne są łatwo identyfikowane po kolorze sierści (mieszanka czarnych i białych plam), podczas gdy nie-chimeryczne osobniki z miotu są czarne. Komórki te pozwalają na wydajne generowanie myszy ukierunkowanych na geny w czystym tle genetycznym C57BL/6, zapewniając w ten sposób większą elastyczność eksperymentalną. Dodatkowo, wykorzystanie tych komórek może obniżyć koszty produkcji poprzez wyeliminowanie potrzeby utrzymywania kolonii albinotycznych dawców, w celu oceny chimeryzmu na podstawie koloru sierści podczas celowania w szczep C57BL/6.
W celu potwierdzenia transmisji germinalnej na podstawie koloru sierści zaleca się, aby chimery płci męskiej były kojarzone z homozygotycznymi samicami szczepu B6-białego (nazwa szczepu: C57BL/6J-Tyrc-2J/J - dostępny w Jackson Labs, numer magazynowy 000058).
SZCZEP: myszy albinotyczne C57BL/6-tyr(c-2J)
PŁEĆ: Samiec
KARYOTYP: 40XY
Linia komórek B6-White Murine ES firmy Millipore jest pierwszą komercyjnie dostępną linią albinotyczną C57BL/6 tyrc-2J, która pozwala na szybkie określenie koloru sierści w celu skutecznego chimeryzmu w szczepie myszy C57BL/6. Kiedy komórki B6-White ES są wstrzykiwane do blastocyst C57BL/6, myszy chimeryczne są łatwo identyfikowane po kolorze sierści (mieszanka czarnych i białych plam), podczas gdy nie-chimeryczne osobniki z miotu są czarne. Komórki te pozwalają na wydajne generowanie myszy ukierunkowanych na geny w czystym tle genetycznym C57BL/6, zapewniając w ten sposób większą elastyczność eksperymentalną. Dodatkowo, wykorzystanie tych komórek może obniżyć koszty produkcji poprzez wyeliminowanie potrzeby utrzymywania kolonii albinotycznych dawców, w celu oceny chimeryzmu na podstawie koloru sierści podczas celowania w szczep C57BL/6.
W celu potwierdzenia transmisji germinalnej na podstawie koloru sierści zaleca się, aby chimery płci męskiej były kojarzone z homozygotycznymi samicami szczepu B6-białego (nazwa szczepu: C57BL/6J-Tyrc-2J/J - dostępny w Jackson Labs, numer magazynowy 000058).
SZCZEP: myszy albinotyczne C57BL/6-tyr(c-2J)
PŁEĆ: Samiec
KARYOTYP: 40XY
Opis linii komórkowej
Embryonic Stem Cells
Zastosowanie
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Postać fizyczna
Komórki są dostarczane zamrożone w pożywce podstawowej uzupełnionej 10% FCS i 10% DMSO
Przechowywanie i stabilność
Umieścić fiolki w fazie parowej ciekłego azotu natychmiast po ich otrzymaniu, aż do momentu, gdy będzie można przystąpić do podhodowli.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Li Q Zhang et al.
Cell death & disease, 8(3), e2705-e2705 (2017-03-24)
Nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) is a pleiotropic protein implicated in the pathogenesis of acute respiratory distress syndrome, aging, cancer, coronary heart diseases, diabetes, nonalcoholic fatty liver disease, obesity, rheumatoid arthritis, and sepsis. However, the underlying molecular mechanisms of NAMPT in these
Guangliang Bi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(7), 3583-3596 (2018-02-18)
Although a deficiency of surfactant protein B (SFTPB) has been associated with lung injury, SFTPB expression has not yet been linked with nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), a potential biomarker of acute lung injury (ALI). The effects of Nampt in the pulmonary