SCM081
N21 Medium Supplement (50X)
The N21 Medium Supplement is an optimized serum-free supplement developed for isolation & expansion of neurons from mouse & rat hippocampus.
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.