Kluczowe dokumenty
SCC188
Sigma-Aldrich
Linia komórkowa mysich neuronów GnRH GN11
The GN11 mouse neuronal cell line is an immortalized cell line established as a model of GnRH-secreting neurons.
Synonim(y):
Linia komórkowa GN11
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
opakowanie
vial of ≥1X10⁶  cells
metody
cell culture | mammalian: suitable
moc wejściowa
sample type neural cells (lineage)
Opis ogólny
Linia komórkowa GN11 została wyprowadzona z transgenicznej myszy wyrażającej antygen T wirusa Simian-40 (SV40) napędzany ludzkim promotorem GnRH (3). Guz opuszki węchowej od jednego samca myszy transgenicznej z ekspresją promotora GnRH i fuzji SV40T został rozproszony, a linia komórkowa GN11 została utworzona z seryjnego rozcieńczenia i klonowania z pierwotnych komórek.
Hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) jest ważny dla kontroli reprodukcji u wszystkich ssaków, działając w celu stymulowania syntezy i wydzielania hormonu folikulotropowego i hormonu luteinizującego z przysadki mózgowej (1). GnRH jest wydzielany przez wyspecjalizowane neurony, które migrują z opuszki węchowej do mózgu podczas rozwoju embrionalnego. Neurony GnRH są bardzo wrażliwe na glukozę i insulinę, co sugeruje ich fizjologiczną rolę w wykrywaniu stanu metabolicznego w przygotowaniu do reprodukcji (2). Wady w funkcjonowaniu neuronów GnRH skutkują niepłodnością i nieprawidłowościami rozwojowymi. Rozproszona dystrybucja i niedobór neuronów GnRH w mózgu komplikują badania in vivo tych komórek i wymagają wykorzystania solidnych modeli komórkowych in vitro.
Linia komórkowa mysich neuronów GN11 jest unieśmiertelnioną linią komórkową ustanowioną jako model neuronów wydzielających GnRH (3). Oprócz ekspresji GnRH, komórki GN11 wykazują markery specyficzne dla neuronów, w tym białko związane z mikrotubulami 2 (MAP2) i Tau (4). Komórki GN11 wyrażają receptor insuliny (5) i reagują na hormony steroidowe (6). Neuronalna linia komórkowa GN11 wydzielająca GnRH okazała się cennym systemem do badania mechanizmów komórkowych neuroendokrynnej fizjologii rozrodu.
Zastosowanie
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Opakowanie
≥1X10⁶ komórek/fiolkę
Jakość
  • Each vial contains ≥ 1X10⁶ viable cells.
  • Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Cells are negative for mycoplasma contamination.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują firmę Merck do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2