SANKIT004
Sanitization Kit
For AFS® Water Purification Systems
Synonim(y):
Zestaw odkażający do systemów oczyszczania wody 11241
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Polecane produkty
Właściwości
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
opakowanie
pkg of 1 kit
kompatybilność
for use with AFS®
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Zestaw do sanityzacji do użytku z systemami oczyszczania wody 11241
Cechy i korzyści
Oryginalny materiał eksploatacyjny do sanityzacji systemów oczyszczania wody 11241.
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany