Kluczowe dokumenty
SAE177-100UG
Sigma-Aldrich
Monomeryczna streptawidyna SAvPhire iFluor 555
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
Poziom jakości
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
all
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Opis ogólny
Po rozpuszczeniu w 100 ml wody destylowanej stężenie będzie wynosić 1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub miana w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Specyficzność
Monomeryczna streptawidyna SAvPhire wyrażona w E. coli i skoniugowana z iFluor 555, odpowiednia do immunodetekcji biotynylowanych białek.
Zastosowanie
Epitop: Nieznany
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin iFluor® 555 detected EGFR.
Właściwości fizyczne
15,5 kDa dla monomerycznej streptawidyny SAvPhire (z N-końcowym znacznikiem His i C-końcowym znacznikiem FLAG).
Postać fizyczna
SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Przewiduje się, że reaguje ze wszystkimi gatunkami.
Informacje prawne
iFluor is a registered trademark of AAT BIOQUEST, INC.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3