About This Item
Kod UNSPSC:
41105901
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.71
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
blocking: suitable (interfering antibodies)
Opis ogólny
Surowica królików pobrana od zdrowych królików.
Przygotowanie surowicy: Krew jest pobierana od królików rasy New Sealand White lub California White i pozostawiana do skrzepnięcia w temperaturze pokojowej. Preparat jest otoczkowany, a następnie odwirowywany w celu oddzielenia skrzepniętego materiału od surowicy. Supernatant jest zatrzymywany i gromadzony.
Rejestrowana charakterystyka/pomiary:
Wygląd - płyn o barwie od żółtej do czerwonej
pH - 7,5 do 7,9
Białko całkowite - 5,5 do 6,5 g
Hemoglobina - 20 do 25 mg/dl
Przygotowanie surowicy: Krew jest pobierana od królików rasy New Sealand White lub California White i pozostawiana do skrzepnięcia w temperaturze pokojowej. Preparat jest otoczkowany, a następnie odwirowywany w celu oddzielenia skrzepniętego materiału od surowicy. Supernatant jest zatrzymywany i gromadzony.
Rejestrowana charakterystyka/pomiary:
Wygląd - płyn o barwie od żółtej do czerwonej
pH - 7,5 do 7,9
Białko całkowite - 5,5 do 6,5 g
Hemoglobina - 20 do 25 mg/dl
Postać fizyczna
Niesterylny płyn. Nie zawiera konserwantów. Filtrowany przez filtr membranowy 45 mikronów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Michael G Wade et al.
Biology of reproduction, 78(5), 822-831 (2008-01-18)
We used high-density microarrays to evaluate the possible mechanisms by which 2-methoxyacetic acid (MAA) disrupts spermatogenesis. Levels of mRNA transcripts were determined in total RNA isolated from testes of MAA-treated (650 mg/kg i.p.) or concurrent control rats killed 4, 8