RLI1MAG-92K
11468 Panel uszkodzeń wątroby szczurów - multipleksowy test toksyczności
Synonim(y):
10549 Test toksyczności dla wątroby szczura, Panel multipleksowy uszkodzenia wątroby szczura, Test toksyczności wątroby szczura Millipore
About This Item
Polecane produkty
opis
The analytes available for this multiplex kit are: Liver-type arginase 1 (ARG1), aspartate transaminase 1 (GOT1), α-glutathianone S-transferase (GSTα), sorbitol dehydrogenase (SDH), and 5′-Nucleotidase (5′-NT/CD73).
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 77-92%
sensitivity: 0.021-4.038 ng/mL
(MinDC+2SD)
standard curve range: 0.02-15.0 ng/mL
(GSTα)
standard curve range: 0.04-30.0 ng/mL
(5′-NT/CD73)
standard curve range: 0.08-60.0 ng/mL
(GOT1)
standard curve range: 0.10-75.0 ng/mL
(ARG1)
standard curve range: 0.62-450.0 ng/mL
(SDH)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
*ARG1, GSTα i SDH są biomarkerami wymienionymi na liście projektów Predictive Safety Testing Consortium (PSTC), które odgrywają istotną rolę w testowaniu bezpieczeństwa leków.
Portfolio 11468 zapewnia cenny test badawczy do badania wielu biomarkerów uszkodzenia wątroby w próbkach surowicy i osocza szczurów przy użyciu platformy 10549 9239. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy lub osocza w dwóch egzemplarzach.
Toksyczność leków jest główną przyczyną ostrej niewydolności wątroby w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z uszkodzeniem wątroby zazwyczaj wykazują podwyższone ilości określonych białek wątrobowych w surowicy; białka te mogą służyć jako biomarkery toksyczności wątroby związanej z lekami. Monitorowanie tych biomarkerów może znacznie pomóc klinicystom uniknąć niewydolności wątroby wywołanej lekami. Przeprowadzanie testów laboratoryjnych w celu scharakteryzowania skutków ubocznych potencjalnych środków terapeutycznych jest istotną częścią opracowywania leków. Szczur jest wiodącym modelem zwierzęcym dla tych przedklinicznych badań toksyczności. Poszukiwanie czułych, specyficznych dla narządów biomarkerów toksyczności jest uzupełniane przez rozwój nowych testów do pomiaru tych krytycznych analitów. Arginaza typu wątrobowego 1 (ARG1), S-transferaza α-glutationu (GSTα) i dehydrogenaza sorbitolu (SDH) to biomarkery wymienione w projekcie Predictive Safety Testing Consortium (PSTC), które odgrywają istotną rolę w testowaniu bezpieczeństwa leków. Transaminaza asparaginianowa 1 (GOT1) i 5′-nukleotydaza / CD73 (5'-NT) są tradycyjnymi biomarkerami uznawanymi zarówno przez Agencję Żywności i Leków (FDA), jak i jej europejski odpowiednik, Europejską Agencję Leków (EMA).
Typ panelu: Toksyczność
Zastosowanie
- Anality: 5′-nukleotydaza (5′-NT/CD73), arginaza typu wątrobowego 1 (ARG1), transaminaza asparaginianowa 1 (GOT1), α-transferaza glutationowa (GSTα), dehydrogenaza sorbitolu (SDH).
- Zalecany typ próbki: Surowica i osocze szczura
- Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:25
- Czas testu: 2 godziny w temperaturze pokojowej (20-25°C)
- Kategoria badawcza: Toksyczność
Cechy i korzyści
Komponenty
Rat Liver Injury Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Rat Liver Injury Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottles, 30 mL ea
Rat Liver Injury Detection Antibodies, 1 bottle, 3.2 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 3.2 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil Plate Sealers
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.