Key Documents
QIA113
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Detection Kit (FITC-IETD-FMK)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.84
zastosowanie
sufficient for 100 tests
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
metody
flow cytometry: suitable
moc wejściowa
sample type intact cells
fluorescencja
λex ~485 nm; λem ~535 nm
metoda wykrywania
fluorometric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A fast, convenient, and sensitive method to measure caspase-8 in living cells. The fluorescent marker, FITC-IETD-FMK, is a labeled, cell-permeable, non-toxic inhibitor that binds irreversibly to activated caspase-8 in living cells. Caspase-8 can be detected by the measurement of fluorescence in a fluorescent microplate reader, flow cytometer, or by fluorescence microscopy.
Specyficzność
A broad range of species
Komponenty
Labeled Caspase-8 Inhibitor (FITC-IETD-FMK), Wash Buffer, Unlabeled Caspase Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Ostrzeżenie
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Charakterystyka techniczna
Assay Time: 1.5 h
Przechowywanie i stabilność
Upon arrival store the entire contents of the kit at -20°C.