PX1507
Potassium iodide
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
granular
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
strata
≤0.2% loss on drying, 150°C
kolor
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
ślady anionów
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3