Kluczowe dokumenty
PX0398
Supelco
Perchloric acid
OmniTrace Ultra
Synonim(y):
aa, PCA
About This Item
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
70%
Postać
liquid
stężenie
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
tw
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1