Key Documents
381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Perchloric acid sodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
crystalline
skład
Degree of hydration, ≤1
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?