PLHK07610
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 100 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Synonim(y):
Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
regenerated cellulose membrane
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ultracel®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
śr. filtra
76 mm
powierzchnia filtracyjna
41.8 cm2
macierz
Ultracel®
wielkość porów
100 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- in Millipore stirred ultrafiltration cell (MSUC) for glucose/ gluconic acid (GA) conversion catalyzed by glucose oxidase (GO)
- with Amicon® stirred cell model 8200 for microbial extracellular vesicles (EVs) isolation of large volumes cultures
- in the synthesis of polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs)
Powiązanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1