PCHT12H48
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
permeable inserts, tissue culture inserts, transparent membrane insert, imaging insert
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear PET membrane
polystyrene housing
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
4x106 pores/cm2 (pore density)
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
max. temp. at 37 °C
metody
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
permeability assay: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
pojemność robocza wkładki
0.4 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
12 wells
powierzchnia
1.1 cm2
kolor
clear membrane
transparent membrane
wielkość porów
0.4 μm pore size
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cell Proliferation
Cell Surface Receptors
Co-Culture
Epithelial Cell Growth
Feeder Layers Fluorescent
Detection /Immunohistochemistry
In Vitro Fertilization
In Vitro Toxicology
Microbial Attachment
Phase Contrast Microscopy Polarized Protein Secretions
Polarized Uptake Transport/Permeability
Cechy i korzyści
- Optically clear TC-treated PET membrane
- Low pore density (4 million pores/cm2)
- Compatible with most 12-well plates
- Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
- Easily access the basolateral side between the flanges
Informacje prawne
odczynnik
polecane
produkt powiązany
Produkty
Jak skonfigurować testy tworzenia barier i przepuszczalności przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych i pomiarów TEER.