PCC030C30L
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
30 kDa, C Screen, 3 m2 manifold with AseptiQuik® L connectors
About This Item
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (Core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Pellicon®
warunki przechowywania
room temperature (15-30°C)
Parametry
4-8 L/min-m2 flow rate
50 psi pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (Forward Transmembrane Pressure (TMP))
60 psi max. pressure (4.1 bar) at 4-30 °C (Maximum Inlet Pressure)
metody
ultrafiltration: suitable
Wysokość
46.9 cm (18.5 in.)
Długość
42.0 cm (16.5 in.)
Szerokość
48.2 cm (19.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
3 m2
rozmiar ekranu
, Type C screen (coarse screen)
pojemność
1128 mL , in feed channel
1547 mL , in permeate channel
zanieczyszczenia
≤5 ppm TOC ( in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m²)
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
30 kDa
zakres pH
2-13
dopasowywanie
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® L Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® L Connector)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Gamma Sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Opakowanie
Inne uwagi
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Produkty
Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.