Kluczowe dokumenty
P3911-M
Sigma-Aldrich
Potassium chloride
ACS reagent, 99.0-100.5%
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Próba
99.0-100.5%
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Chlorek potasu jest solą nieorganiczną powszechnie stosowaną w przemyśle nawozowym. Opisano jego wytwarzanie poprzez chlorowanie mikroklinu. Zmierzono wewnętrzne i zewnętrzne przewodnictwo kryształów KCl. Zbadano wpływ KCl na aktywność błony mitochondrialnej, cristae i białek macierzy. Ułatwia to otrzymywanie izoksazolin w środowisku wodnym.
Zastosowanie
Chlorek potasu został użyty do przygotowania następujących substancji:
  • Roztwór do osadzania amorficznego fosforanu wapnia (ACP), stosowany do powlekania ACP na kuponach Ti.
  • Zmodyfikowany roztwór błękitu metylenowego (MB), stosowany w dwufazowej metodzie miareczkowania MB.
  • Roztwory sztucznego płynu mózgowo-rdzeniowego (ACSF) zawierające kwas 4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynoetanosulfonowy (HEPES).
  • Sztuczna woda morska.
Może być stosowany do przygotowania soli fizjologicznej buforowanej fosforanami oraz do ekstrakcji i solubilizacji białek.
Inne uwagi
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : P3911
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leyu Cui et al.
Analytical chemistry, 86(22), 11055-11061 (2014-11-05)
The methylene blue (MB) two-phase titration method is a rapid and efficient method for determining the concentrations of anionic surfactants. The point at which the aqueous and chloroform phases appear equally blue is called Epton's end point. However, many inorganic
Emese Mozes et al.
Brain research bulletin, 87(6), 521-525 (2012-03-06)
It is difficult task to measure precisely the toxic effect of beta-amyloid (Aβ 1-42) peptides and also the protective effect of novel drug candidates against Aβ-peptides. The widely used MTT-assay in cell lines or primary cell cultures could be insensitive
Snx14 regulates neuronal excitability, promotes synaptic transmission, and is imprinted in the brain of mice.
Huang HS, Yoon BJ, Brooks S, et al.
PLoS ONE, 9(5), e98383-e98383 (2014)