P2HVMPC25
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2.5 m2, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Pellicon® 2 Maxi Filter Module HVMP 0.45 μm C 2.5 m2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
7.6 cm (3 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
17.8 cm (7.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
2.5 m2
Powierzchnia nominalna membrany
2.5 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This Pellicon® 2 Maxi Filter Module is a maxi cassette, microfiltration product with a filtration area of 2.5 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 maxi cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 7.6 cm (H).
Cechy i korzyści
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2