Kluczowe dokumenty
NIST2166
Low alloy steel
NIST® SRM® 2166, F
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) to niskostopowa stal w postaci wiórów o rozmiarze przechodzącym przez otwory sita od 0,50 mm do 1,18 mm (od 35 mesh do 16 mesh). Jest on przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy stali i materiałów o podobnej matrycy. Nie powinien być używany do kalibracji. Jednostka SRM 2166 składa się z jednej butelki zawierającej około 150 g wiórów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 2166_cert
SRM 2166_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), antymon (Sb), arsen (As), węgiel (C), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), ołów (Pb), mangan (Mn), molibden (Mo), nikiel (Ni), niob (Nb), Fosfor (P), Krzem (Si), Srebro (Ag), Siarka (S), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Wanad (V), Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bor (B), Bizmut (Bi), Magnez (Mg), Selen (Se), Tantal (Ta), Tellur (Te), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)