Key Documents
P2GVPPV20
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
Synonim(y):
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiały
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
9.0 cm (3.5 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
17.8 cm (7.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
2 m2
membrane nominal area
2 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Opis ogólny
Device Configuration: Maxi Cassette
Filter Code: GVPP
Filter Type: Microfiltration
Cechy i korzyści
Type V screen (open channel)
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2