OP17L
Anti-c-Fos (Ab-1) Mouse mAb (2G9C3)
lyophilized, clone 2G9C3, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9C3, monoclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOS(2353)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/ml)
Paraffin Sections (not recommended)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
HeLa cells
Inne uwagi
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1